Learn More
1-(phénylsulfonyl)-1H-pyrrole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10708625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10708625 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07001DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9NO2S
Numéro MDL MFCD00067739
Quantité 1 g
Synonyme 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
Clé InChI PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-(benzènesulfonyl)pyrrole
Poids moléculaire (g/mol) 207.25
CID PubChem 140146
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%