Learn More
1-(Phénylsulfonyl)indole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388506 5 g 5g
11378506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17566.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40899-71-6
Formule moléculaire C14H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 257.31
Numéro MDL MFCD00134318
Clé InChI VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
CID PubChem 315017
Nom IUPAC 1-(benzenesulfonyl)-1H-indole
SMILES O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylsulfonyl)indole
Point de fusion 77°C to 79°C
Point d’ébullition 192°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1286712
Poids de la formule 257.31
Pourcentage de pureté 98%