Learn More
1-Ester pinacolique de l’acide phénylvinylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499967 1 g 1g
15409977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53216.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143825-84-7 | Molecular Formula: C14H19BO2 | Molecular Weight: 230.114 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143825-84-7
Formule moléculaire C14H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.114
Numéro MDL MFCD06659923
Clé InChI RMGBWPMWUZSIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 2-1-phenylethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl, 1-phenylvinylboronic acid pinacolester, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11031671
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetraméthyl-2-(1-phényléthényl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 40°C to 42°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.11
Pourcentage de pureté 95%