Learn More
Chlorhydrate de 1-pipéridin-2-ylacétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride |
| CAS | 5984-61-2 |
| Formule moléculaire | C8H15NO . HCl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Pelletierine Hydrochloride, Isopelletierine Hydrochloride, (±)-1-(2-Piperidinyl)-2-propanone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO.ClH/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)CC1CCCCN1 |
| Nom IUPAC | 1-piperidin-2-ilpropan-2-ona;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.67 |
| Poids de la formule | 177.092 |