Learn More
1-Piperonylpipérazine 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Piperonylpiperazine |
| Point de fusion | 40°C to 45°C |
| Point d’ébullition | 147°C to 149°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 885038 |
| Poids de la formule | 220.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |