Learn More
1-Pipéronylpipérazine, TRC
Code produit 30414014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414014 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4905001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Piperonylpiperazine
CAS 32231-06-4
Formule moléculaire C12 H16 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-Piperonylpiperazine, 1-(1,3-Benzodioxolan-5-ylmethyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxyphenylmethyl)piperazine, N-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, N-Piperonylpiperazine, N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
Formule InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
SMILES C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-ylméthyl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.1212