Learn More
1-Propan-1,1,2,2,3,3,3,3-d7-ol, TRC
Code produit 30421183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421183 250 mg
30417704 50 mg
30411949 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30421183 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP757403250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102910-31-6
Formule moléculaire C3 2H7 H O
Poids moléculaire (g/mol) 67.14
Synonyme 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9CI)
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptatadutériopropane-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol D7
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Poids de la formule 67.1015