Learn More
Acide 1-propanesulfonique, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10329343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10329343
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5284-66-2 | C3H8O3S | 124.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5284-66-2
Formule moléculaire C3H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 124.16
Numéro MDL MFCD00041889
Clé InChI KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanesulfonic acid, propanesulfonic acid, propylsulfonic acid, propanesulfonate, propanesulphonic acid, ammonium propanesulfonate, propane-1-sulphonic acid, ncistruc1_001874, ncistruc2_000257, 1-propanesulfonic acid, technical t
CID PubChem 78938
Nom IUPAC Acide propane-1-sulfonique
SMILES CCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanesulfonic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C
Couleur Marron
Densité 1.2500g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2SO3H
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4410
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.25
Poids de la formule 124.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide