Learn More
1-propanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385707 100 mL 100mL
11440580 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043420.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-03-9 | C3H8S | 76.157 g/mol
1-Propanethiol, is used widely in research areas. This compound has a wide range of applications including cell biology, materials science, nanoscience, self-assembled monolayers (SAMs), nanoelectronics, and contact printing. It is also used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-03-9
Formule moléculaire C3H8S
Poids moléculaire (g/mol) 76.157
Numéro MDL MFCD00004900
Clé InChI SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
CID PubChem 7848
ChEBI CHEBI:8473
Nom IUPAC Propane1-thiol
SMILES CCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanethiol
Point de fusion -113°C
Couleur Incolore
Densité 0.8410 g/mL
Point d’ébullition 67°C to 68°C
Point d’éclair −20°C (4°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3CH2CH2SH
Indice de réfraction 1.438
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2402
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in water (1.9g/L) at 25°C. It is also soluble in alcohol,acetone,benzene,ether,hydrocarbons.
Poids de la formule 76.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanethiol