Learn More
1-Propanethiol, TRC
Code produit 30428108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428108 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76081050ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Propanethiol
CAS 107-03-9
Formule moléculaire C3 H8 S
Quantité 50 mL
Synonyme 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol
Formule InChI InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCS
Nom IUPAC Propane1-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 76.16
Poids de la formule 76.0347
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.