Learn More
1-Propanethiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Propanethiol |
| CAS | 107-03-9 |
| Formule moléculaire | C3 H8 S |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCS |
| Nom IUPAC | Propane1-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.16 |
| Poids de la formule | 76.0347 |