Learn More
1-propanol, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498727
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498727 500 mL 500mL
11408737 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19902.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-propanol est utilisé comme solvant et comme agent de distillation azéotropique. Il est utilisé comme précurseur pour préparer les halogénures de propyle, de propylamide et de propyle en réagissant respectivement avec l’acide acétique, l’ammoniac et les halogènes. Il est activement utilisé comme solvant dans les encres pour l’impression flexographique, qui est une technique utilisée pour l’impression. Il est ajouté aux nettoyants, aux revêtements de sol et aux liquides de dégraissage des métaux et est utilisé comme solvant supplémentaire dans la fabrication des adhésifs. Il améliore les caractéristiques de séchage des résines alkydes, des peintures électrodéposition et des finitions de cuisson dans l’industrie du revêtement.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, des alcools, des cétones, des aldéhydes, des éthers, des glycols, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Très inflammable. Incompatible avec les métaux alcalins, les masses alcalines, l’aluminium, les agents oxydants, les composés nitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127°C
Densité 0.804
Quantité 500 mL
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.385
Numéro UN UN1274
Beilstein 1098242
Merck Index 14,7842
Point d’ébullition 97°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99%