Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™ , pour HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit 15664640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15664640 1 L Flacon en verre 1L
15654640 100 mL Flacon en verre 100mL
15684640 2 L Flacon en verre 2L
15674640 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15604650 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15694640 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15664640 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348711L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,9%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.804 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair 21°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Numéro UN UN1274
Beilstein 1098242
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.