Learn More
1-propanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10455465 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10455465 1 L Flacon en verre 1L
10791464 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10455465 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 389600010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127.0°C
Absorbance 0.05 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 250nm, 0.3 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 220nm, 0.7 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 210nm
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 15°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Viscosité 2.2 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 7955
Point d’ébullition 97.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.