Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15623990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15623990 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15613990 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15623990 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 335386X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    447.48€ / 6 pièces
    Économisez 97.52€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127 °C
Couleur Incolore
Densité 0,804 g/mL à 25 °C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.137
Point d’éclair 22 °C (71,6 °F)
Température d’allumage 700 °F
Odeur Comme l’alcool
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.384
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Tension de vapeur 14,9 mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
Numéro UN UN1274
Beilstein 1098242
Point d’ébullition 97 °C
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau et la plupart des solvants organiques
Poids de la formule 60,1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Propanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol