Learn More
1-Propanol, purum, ≥99 % (GC), Honeywell™
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
| Point de fusion | -127° |
| Densité | 0.804g/mL at 25°C |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Limite d’explosion | 0.137 |
| Point d’éclair | 22°C (71.6°F) |
| Température d’allumage | 700°F |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Forme physique | Liquide |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2OH |
| Afficher plus |