Learn More
1-Propanol, purum, ≥99 % (GC), Solstice
Code produit 15692510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692510 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
15602520 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15692510 Fournisseur Fluka Code fournisseur 241354X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    414.90€ / 4 pièces
    Économisez 90.10€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
≥99 % (GC), purum
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127°
Densité 0,804 g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.137
Point d’éclair 22 °C (71,6 °F)
Température d’allumage 700 °F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Tension de vapeur 10 mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1274
Beilstein 1098242
Point d’ébullition 97°
Poids de la formule 60,1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (GC)
Qualité purum