Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
| Densité | 0.804g/mL at 25°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.137 |
| Point d’éclair | 22°C (71.6°F) |
| Température d’allumage | 700°F |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2OH |
| Tension de vapeur | 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C) |
| Numéro UN | 1274 |
| Beilstein | 1098242 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: n-propanol