Learn More
1-Propanol, purum, Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
| Densité | 0,804 g/mL à 25 °C |
| Quantité | 20 kg |
| Limite d’explosion | 0.137 |
| Point d’éclair | 22 °C (71,6 °F) |
| Température d’allumage | 700 °F |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2OH |
| Tension de vapeur | 10 mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 1098242 |
| Poids de la formule | 60,1g/mol |
| Afficher plus |