Learn More
1-propanol, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686250 1 L Flacon en verre 1L
10646630 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    61.90€ / 1L
    Économisez 1.90€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Note relative au nom For Spectroscopy
Point de fusion -127.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 97.0°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15,7955
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Clear colorless
Viscosité 2.2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Spectroscopie ACS
Acide titrable 0.0004 meq/g
Forme physique Liquide