Learn More
Bromure de 1-propénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945941 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11955941 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434671000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14092-04-7 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14092-04-7 , 109-99-9
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00209610
Clé InChI HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 5112801
Nom IUPAC bromo[(1E)-prop-1-en-1-yl]magnesium
SMILES C\C=C\[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propenylmagnesium bromide
% min. CAS 6.88, 91.59
% max. CAS 8.41, 93.12
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 145.28
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.