Learn More
1-propionylpyrène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15107442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15107442 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15107442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449320010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Point de fusion 80.0°C to 82.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C19H14O
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nom IUPAC 1-pyrène-1-ylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
CID PubChem 232861
Poids de la formule 258.31
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement