Learn More
Acide de 1-propyl-1h-pyrazol-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10012124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10012124 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10012124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00019DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-69-7
% min. CAS 97.0
Densité 0.9960g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H21BN2O2
Numéro MDL MFCD05663871
Quantité 1 g
Synonyme 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
Clé InChI BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC 1-propyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 236.12
CID PubChem 2760487
Poids de la formule 236.12
Pourcentage de pureté 97%