Learn More
Isothiocyanate de 1-propyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491838 5 g 5g
11401848 25 g 25g
11411848 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14499.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.88€
    43.65€ / 5g
    Économisez 6.23€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-30-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-30-8
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD00004823
Clé InChI KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
CID PubChem 69403
Nom IUPAC 1-isothiocyanatopropane
SMILES CCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propyl isothiocyanate
Densité 0.977
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.504
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1740199
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%