Learn More
1-Propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444693 2500 mL 2500mL
11434693 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11606.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 1-propylamine est utilisée dans l’analyse chimique et pour fabriquer d’autres produits chimiques, utilisés comme solvant dans la synthèse organique. Et elle est utilisée comme agent de finition des médicaments, peintures, caoutchouc, fibre, textile et résine. En outre, elle peut être utilisée comme additif pétrolier et conservateur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther
Remarques
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-10-8
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.112
Numéro MDL MFCD00008205
Clé InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CID PubChem 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nom IUPAC propan-1-amine
SMILES CCCN
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Propylamine
Point de fusion -83°C
Densité 0.719
pH 12.6
Point d’ébullition 48°C to 49°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.389
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1277
Beilstein 1098243
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,7843
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.