Learn More
1-Propylamine, TRC
Code produit 30414143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414143 50 mL 50mL
30409294 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83370050ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propylamine
CAS 107-10-8
Formule moléculaire C3 H9 N
Quantité 50 mL
Synonyme 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
Formule InChI InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
SMILES CCCN
Nom IUPAC propan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Poids de la formule 59.0735