Learn More
1-(Pyren-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30981529
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30981529 5 g
30977148 100 mg
30979475 250 mg
30976081 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30981529 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1407145g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Pyren-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
CAS 42189-56-0
Formule moléculaire C20H11NO2
Numéro MDL MFCD00049301
Quantité 5 g
SMILES O=C(N1C2=C(C3=C45)C=CC5=CC=CC4=CC=C3C=C2)C=CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Pourcentage de pureté 98%