Learn More
1-Pyrenebutyric acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30968356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968356 5 g
30950641 10 g
30950158 25 g
30961092 100 g
30965061 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968356 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11565g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrenebutyric acid
CAS 3443-45-6
Formule moléculaire C20H16O2
Numéro MDL MFCD00004141
Quantité 5 g
SMILES O=C(O)CCCC1=C(C2=C34)C=CC4=CC=CC3=CC=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 288.34
Pourcentage de pureté 95%