Learn More
Acide 1-pyrenbutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335129
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11335129 5 g 5g
11325129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11335129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17760.06
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-acide pyrébutyrique est une sonde fluorescente utilisée pour étudier les protéines, les lipides, les acides nucléiques et d’autres systèmes biologiques. Il agit comme un fluorophore excitable UV qui possède une fluorescence dépendante de la concentration. Il est également utilisé comme sonde pour le sérum bovin. Les nanocomposites de nanotubes de carbone (PBA/NCNT) à l’azote modifié et à l’acide butyrique 1-pyrène peuvent être utilisés comme biocapteur pour détecter le glucose dans l’échantillon de sérum humain.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3443-45-6
Formule moléculaire C20H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.35
Numéro MDL MFCD00004141
Clé InChI QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
CID PubChem 76977
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Pyrenebutyric acid
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 5 g
Beilstein 2140554
Informations sur la solubilité Partially soluble in water.
Nom IUPAC Acide 4-pyrène-1-yl-butanoïque
Poids de la formule 288.35
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.