Learn More
Acide 1-pyrènebutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pyrenebutyric Acid |
| CAS | 3443-45-6 |
| Formule moléculaire | C20H16O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nom IUPAC | Acide 4-pyrène-1-yl-butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.34 |
| Poids de la formule | 288.115 |