Learn More
1-Pyrènecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30413823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413823 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP98920010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Formule moléculaire C17H10O
Quantité 10 g
Synonyme 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
Formule InChI InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
Nom IUPAC pyrène-1-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Poids de la formule 230.0732