Learn More
1-Pyrèneméthanol, TRC
Code produit 30426654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426654 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9894402G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrenemethanol
CAS 24463-15-8
Formule moléculaire C17 H12 O
Quantité 2 g
Synonyme 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene
Formule InChI InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2
SMILES OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC pyrén-1-ylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Poids de la formule 232.0888