Learn More
1-Pyrèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pyrenemethanol |
| CAS | 24463-15-8 |
| Formule moléculaire | C17 H12 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2 |
| SMILES | OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nom IUPAC | pyrén-1-ylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.28 |
| Poids de la formule | 232.0888 |