Learn More
[1-(pyrid-3-ylméthyl)pipéride-4 -yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10756725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756725 1 g Flacon en verre ambré 1g
10021784 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756725 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69809DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 934570-59-9
Formule moléculaire C12H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 206.289
Numéro MDL MFCD09879988
Clé InChI RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
CID PubChem 24229775
Nom IUPAC [1(pyridine-3-ylméthyl)pipéridine-4-yl]méthanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%