Learn More
1-(pyrid-3-ylméthyle)pipéridine-4-dichlorhydrate d’acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10123044
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10123044 5 g Flacon en verre ambré 5g
10575944 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10123044 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69851DE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 946409-40-1
Formule moléculaire C12H18Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 293.188
Numéro MDL MFCD06801260
Clé InChI FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
CID PubChem 42935493
Nom IUPAC Acide 1-(pyridine-3-ylméthyl)pipéridine-4-carboxylique ; dichlorhydrate
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 293.19
Pourcentage de pureté 95%