Learn More
Chlorhydrate de 1-pyridin-3-yl-pipérazine, TRC
Code produit 30425352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425352 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9921451G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride
CAS 1010133-97-7
Formule moléculaire C9H13N3•HCl
Quantité 1 g
Synonyme 1-(3-Pyridinyl)piperazine Hydrochloride, 1-(3-Pyridyl)piperazine Hydrochloride, 1-(Pyridin-3-yl)piperazine Hydrochloride, 3-(Piperazin-4-yl)pyridine Hydrochloride, NSC 505538 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3.ClH/c1-2-9(8-11-3-1)12-6-4-10-5-7-12;/h1-3,8,10H,4-7H2;1H
SMILES C1=CC(=CN=C1)N2CCNCC2.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de 1-(pyridin-3-yl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 199.68
Poids de la formule 199.09