Learn More
Chlorhydrate de 1-pyridin-3-yl-pipérazine, TRC
Code produit 30428115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428115 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP992145250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride
CAS 1010133-97-7
Formule moléculaire C9H13N3•HCl
Quantité 250 mg
Synonyme 1-(3-Pyridinyl)piperazine Hydrochloride, 1-(3-Pyridyl)piperazine Hydrochloride, 1-(Pyridin-3-yl)piperazine Hydrochloride, 3-(Piperazin-4-yl)pyridine Hydrochloride, NSC 505538 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3.ClH/c1-2-9(8-11-3-1)12-6-4-10-5-7-12;/h1-3,8,10H,4-7H2;1H
SMILES C1=CC(=CN=C1)N2CCNCC2.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de 1-(pyridin-3-yl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 199.68
Poids de la formule 199.09