Learn More
Ester pinacol d’acide 1-(pyridine-3-ylméthyl)-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15572303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15572303 5 g 5g
15562303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15572303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 864754-21-2
Formule moléculaire C15H20BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.15
Numéro MDL MFCD08706029
Clé InChI LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
CID PubChem 17999185
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 102.0°C to 106.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 3-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridine
Poids de la formule 285.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid