Learn More
Acide 1-pyrimidine-2-yl-pipéridine-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10001174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10001174 1 g 1g
10401474 5 g 5g
10546484 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10001174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20701DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 303144-44-7
Formule moléculaire C10H12N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.23
Numéro MDL MFCD00664474
Clé InChI DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
CID PubChem 2767267
Nom IUPAC 1-(pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 97%