Learn More
1-Pyrolidineacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331397 5 g 5g
11321397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01737.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 29134-29-0 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29134-29-0
Formule moléculaire C6H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD00014098
Clé InChI NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
CID PubChem 95270
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylacétonitrile
SMILES C1CCN(C1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidineacetonitrile
Indice de réfraction 1.4563
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 106157
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 97%