Learn More
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572371 25 g Flacon en verre 25g
10081870 100 g Flacon en verre 100g
10297353 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162050250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, C5H12N2S2, numéro CAS 5108-96-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5108-96-3
Formule moléculaire C5H12N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 164.28
Numéro MDL MFCD00012720
Clé InChI VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
CID PubChem 4311638
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carbodithioate
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.