Learn More
Sel d’ammonium d’acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460158 25 g 25g
11470158 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23731.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146.246 g/mol
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt is useful for biochemical applications including metal chelation. It is used to prevent the induction of nitric oxide synthase. It is also essential to inhibit apoptosis in leukemia HL-60 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel d’ammonium de l’acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque est utile pour les applications biochimiques, y compris la chélation des métaux. Il est utilisé pour empêcher l’induction de l’oxyde nitrique synthase. Il est également essentiel pour inhiber l’apoptose dans les cellules HL-60 leucémiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5108-96-3
Formule moléculaire C5H8NS2-
Poids moléculaire (g/mol) 146.246
Numéro MDL MFCD00012720
Clé InChI VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
CID PubChem 4311638
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carbodithioate
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Point de fusion 150°C to 155°C
Quantité 25 g
Beilstein 3730472
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.29
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammoniumsalt