Learn More
Sel d’ammonium d’acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt is useful for biochemical applications including metal chelation. It is used to prevent the induction of nitric oxide synthase. It is also essential to inhibit apoptosis in leukemia HL-60 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel d’ammonium de l’acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque est utile pour les applications biochimiques, y compris la chélation des métaux. Il est utilisé pour empêcher l’induction de l’oxyde nitrique synthase. Il est également essentiel pour inhiber l’apoptose dans les cellules HL-60 leucémiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt |
| Point de fusion | 150°C to 155°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3730472 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 164.29 |
| Pourcentage de pureté | 98% |