Learn More
Sel d'ammonium de l'acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, TRC
Code produit 30415239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 g
Conditionnement:
15g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415239 15 g 15g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99798515G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt
CAS 5108-96-3
Formule moléculaire C5H12N2S2
Quantité 15 g
Synonyme 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium
Formule InChI InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
SMILES [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1
Nom IUPAC azanium;pyrrolidine-1-carbodithioate
Poids moléculaire (g/mol) 164.29
Poids de la formule 164.0442