Learn More
Sel d'ammonium de l'acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 5108-96-3 |
| Formule moléculaire | C5H12N2S2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3 |
| SMILES | [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1 |
| Nom IUPAC | azanium;pyrrolidine-1-carbodithioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.29 |
| Poids de la formule | 164.0442 |