Learn More
1-Pyrrolidino-1-cyclohexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552701 25 g Flacon en verre 25g
10307581 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334830250
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-99-1
Formule moléculaire C10H17N
Poids moléculaire (g/mol) 151.25
Numéro MDL MFCD00003163
Clé InChI KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
CID PubChem 70768
Nom IUPAC 1-(cyclohexène-1-yl)pyrrolidine
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 114°C to 115°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5210 to 1.523
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 151.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.