Learn More
(1'RS,2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide [20% in ethanol], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1'R, 2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide |
| Quantité | 0.5 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(14)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11(13)8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1 |
| Poids de la formule | 194.1055 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% |