Learn More
(1’S,2'S)-Nicotine 1'-Oxide and (1’R,2'S)-Nicotine 1'-Oxide Mixture, TRC
Code produit 18042350
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18042350 100 mg 100mg
18010450 10 mg 10mg
18022650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18042350 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN427510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 491-26-9
Formule moléculaire C10 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 178.231
Synonyme Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 1'-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (2S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-Nicotine 1'-N-oxide, (-)-Nicotine 1'-oxide, (2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-ium-1-olate, N-Oxynicotine, Nicotine 1'-N-oxide, Nicotine-N'-oxide, Oxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1'-N-oxide, S-Nicotine-N-oxide, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide, Nicotine N'-oxide
Nom IUPAC 3-[(2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Specifications
Nom chimique ou matériau (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Poids de la formule 178.1106
Pourcentage de pureté >95%