Learn More
1-S-Octyl-β -D-thioglucopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10137653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10137653 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10731361 500 mg Flacon en verre 500mg
10239643 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10137653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315000025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14H28O5S
Poids moléculaire (g/mol) 308.44
Numéro MDL MFCD00012189
Clé InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonyme octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
CID PubChem 53720324
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Conditions de rotation spécifiques − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique -46
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 308.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement