Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution de chloronaphthol Thermo Scientific Pierce 1-Step est une solution de 4-chloro-1-naphthol pour la détection chromogénique de l’activité de la péroxydase de raifort (HRP) dans les méthodes de transfert Western et de coloration des tissus.
Le chloronaphthol (4-CN, MW = 178,6) réagit avec le HRP pour former un produit bleu à bleu-violet distinct afin de localiser et de visualiser l’activité des anticorps conjugués de péroxydase sur des échantillons de tissus fixes ou de transfert. Le substrat HRP n’est pas aussi sensible ou stable que d’autres substrats chromogènes, tels que le TMB et le DAB. Cependant, le précipité bleu-violet photographie bien, et sa solubilité dans l’alcool est une propriété qui peut être utilisée dans certaines applications à double coloration.
Caractéristiques des substrats de chloronaphthol :
Substrat de HRP : pour la détection de l’activité de la péroxydase de raifort sur milieux solides
Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire pour la visualisation
Bleu-violet : facile à photographier en couleur ou en noir et blanc
Options d’emballage : poudre ou solution prête à l’emploi au choix
Points forts de la solution CN Pierce
Prêt-à-l’emploi : aucun éthanol ou méthanol ne doit être dissous ; aucune dilution n’est nécessaire pour l’utilisation
Complet : ne nécessite pas de tampon ni l’ajout de péroxyde d’hydrogène
Pré-filtré : ne doit pas être filtré avant utilisation comme des poudres ou comprimés après leur dissolution
Stable : à stocker à 4°C pendant au moins un an
Le chloronaphthol (4-CN, MW = 178,6) réagit avec le HRP pour former un produit bleu à bleu-violet distinct afin de localiser et de visualiser l’activité des anticorps conjugués de péroxydase sur des échantillons de tissus fixes ou de transfert. Le substrat HRP n’est pas aussi sensible ou stable que d’autres substrats chromogènes, tels que le TMB et le DAB. Cependant, le précipité bleu-violet photographie bien, et sa solubilité dans l’alcool est une propriété qui peut être utilisée dans certaines applications à double coloration.
Caractéristiques des substrats de chloronaphthol :
Points forts de la solution CN Pierce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | 1-Step |
| Quantité | 250 ml |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Réactivité | Peroxydase de raifort |
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol